missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Adenosin-5'-trifosfatdinatriumsalthydrat MP Biomedicals

Produktkod. 11495032 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495032 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11495032 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219461401

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Adenosine-5'-Triphosphate Disodium Salt Hydrate
Namnnotering Hydrate
CAS 51963-61-2
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Molekylformel C10H20N5Na2O16P3
MDL-nummer MFCD00150754
Synonym adenosine 5'-triphosphate disodium salt trihydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt, adenosine 5'-triphosphate disodium salt trihydrate, disodium salt
InChI-nyckel MWEQTWJABOLLOS-MVHBFMHHNA-L
LEDER O.O.O.[Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
IUPAC-namn dinatriumtrihydratväte [({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi}(hydroxi)fosforylfosfonato)oxi]fosfonat
Molekylvikt (g/mol) 605.19
PubChem CID 134129625
Formel vikt 551.2 (Anhydrous)
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.