Beskrivning
- Adenosin 5' -trifosfat (ATP ) och dess fosfatbindningar är de grundläggande komponenterna för energiutbyte i många biologiska system.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adenosine-5'-Triphosphate Disodium Salt Hydrate |
| Namnnotering | Hydrate |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | adenosine 5'-triphosphate disodium salt trihydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt, adenosine 5'-triphosphate disodium salt trihydrate, disodium salt |
| IUPAC-namn | dinatriumtrihydratväte [({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi}(hydroxi)fosforylfosfonato)oxi]fosfonat |
| Formel vikt | 551.2 (Anhydrous) |