Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-trifosfatdinatriumsalthydrat, ultrarent, 98 %
Beskrivning
Adenosin 5'-trifosfat, används som en p2 purinergicagonist. Det används också som en nukleotid, 5'-trifosfatet av deoxyadenosinaktiverad prekursor i DNA-syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Adenosine 5′ -Trifosfat, används som en p2 purinergicagonist. Den används också som en nukleotid, 5′ -trifosfat av deoxiadenosinaktiverad prekursor i DNA-syntes.
Löslighet Löslig
vid 5 % (
vikt
/volym) i vatten Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur -20 °C. Håll borta från starka oxidationsmedel. Stabil under vanliga förhållanden. Ljuskänslig, Hygroskopisk
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate |
| Färg | Vitt |
| Anteckningar om renhetsgrad | Ultrapure |
| Kvantitet | 25 g |
| Känslighet | Hygroskopisk; Ljuskänslig |
| Merck Index | 14,155 |
| Löslighetsinformation | Löslig med 5 % (vikt/v) i vatten |
| Formel vikt | 605.19 (551.15 Vattenfattig) |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.