Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-trifosfatdinatriumsalthydrat, ultrarent, 98 %
Produktkod. 15420137
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15420137 100 g 100g
15410137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420137 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60336.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 34369-07-8 | C10H14N5Na2O13P3 | 551,15 g/mol
Adenosin 5'-trifosfat, används som en p2 purinergicagonist. Det används också som en nukleotid, 5'-trifosfatet av deoxyadenosinaktiverad prekursor i DNA-syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Adenosine 5′ -Trifosfat, används som en p2 purinergicagonist. Den används också som en nukleotid, 5′ -trifosfat av deoxiadenosinaktiverad prekursor i DNA-syntes.
Löslighet Löslig
vid 5 % (
vikt
/volym) i vatten Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur -20 °C. Håll borta från starka oxidationsmedel. Stabil under vanliga förhållanden. Ljuskänslig, Hygroskopisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34369-07-8
Molekylformel C10H14N5Na2O13P3
Molekylvikt (g/mol) 551.15
MDL-nummer MFCD00150755
InChI-nyckel TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
Synonym atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal
PubChem CID 131664345
IUPAC-namn dinatrium; (2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxihydroxifosforyl]oxihydroxifosforyl]fosfat;hydrat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate
Färg Vitt
Anteckningar om renhetsgrad Ultrapure
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Merck Index 14,155
Löslighetsinformation Löslig med 5 % (vikt/v) i vatten
Formel vikt 605.19 (551.15 Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.