missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Adenosine 5'-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate, Mikromol™

Produktkod. 30052570
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052570 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052570 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3658.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Adenosine 5'-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Adenosine 5'-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate
CAS 51963-61-2
Analyt- eller komponentnamn Adenosine 5'-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H14 N5 O13 P3 . 2 Na . 3 H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), sodium salt, hydrate (1:2:3), Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt, trihydrate (9CI), ATP disodium salt trihydrate, Disodium adenosine 5'-triphosphate trihydrate
InChI formel InChI=1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
LEDER O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC-namn disodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] phosphono phosphate;trihydrate
Molekylvikt (g/mol) 605.19
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 604.9913 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.