missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adenosine-5-Triphosphate Hydrate |
| CAS | 51963-61-2 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | C10H20N5Na2O16P3 |
| MDL-nummer | MFCD00150754 |
| Synonym | adenosine 5'-triphosphate disodium salt trihydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt, adenosine 5'-triphosphate disodium salt trihydrate, disodium salt |
| InChI-nyckel | MWEQTWJABOLLOS-MVHBFMHHNA-L |
| LEDER | O.O.O.[Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1 |
| IUPAC-namn | dinatriumtrihydratväte [({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi}(hydroxi)fosforylfosfonato)oxi]fosfonat |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?