missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Adenosin-5'-trifosfattrihydrat, MP Biomedicals™

Produktkod. 11485032 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485032 10 g 10g
11465032 1 g 1g
11475032 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11485032 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219461310

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 51963-61-2
Molekylformel C10H20N5Na2O16P3
Molekylvikt (g/mol) 605.19
MDL-nummer MFCD00150754
InChI-nyckel MWEQTWJABOLLOS-MVHBFMHHNA-L
Synonym adenosine 5'-triphosphate disodium salt trihydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt, adenosine 5'-triphosphate disodium salt trihydrate, disodium salt
PubChem CID 134129625
IUPAC-namn dinatriumtrihydratväte [({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi}(hydroxi)fosforylfosfonato)oxi]fosfonat
LEDER O.O.O.[Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Adenosine-5'-Triphosphate Trihydrate
Färg Vitt
Fysisk form Fast
Kvantitet 10 g
Formel vikt 605.23
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.