Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adenosin, 99+%
Produktkod. 10071860 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10071860 5 g Glasflaska 5g
10377580 25 g Glasflaska 25g
10308843 100 g Glasflaska 100g
11946811 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10071860 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 164040050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58-61-7 | C10H13N5O4 | 267,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-61-7
Molekylformel C10H13N5O4
Molekylvikt (g/mol) 267.25
MDL-nummer MFCD00005752
InChI-nyckel OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Synonym adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroximetyl)oxolan-3,4-diol
LEDER NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine
Abs. 0.76 to 0.80 (A250/A260),0.14 to 0.16 (A280/A260)
Smältpunkt 233.0°C to 238.0°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.5% (105°C, 2 hrs) max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 26, V,16, 335
Merck Index 15141
Specifik rotation − 60.00
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Spektrofotometri 98.0 to 102% (lambda max. 259nm,pH 7) molar absorptivity 15400+/-2% ,on dry basis
Transmittans 98% (c=0.5, H2O, 430nm) 1cm cell min.
Formel vikt 267.23
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.