Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adenosin, 99+%
Produktkod. 10308843 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10308843 100 g Glasflaska 100g
10071860 5 g Glasflaska 5g
10377580 25 g Glasflaska 25g
11946811 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10308843 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 164041000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 58-61-7 | C10H13N5O4 | 267,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-61-7
Molekylformel C10H13N5O4
Molekylvikt (g/mol) 267.25
MDL-nummer MFCD00005752
InChI-nyckel OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Synonym adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroximetyl)oxolan-3,4-diol
LEDER NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine
Abs. 0,76 till 0,80 (A250/A260), 0,14 till 0,16 (A280/A260)
Smältpunkt 233,0 °C till 238,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,5 % (105 °C, 2 timmar) max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 26, V,16, 335
Merck Index 15141
Specifik rotation −60.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i alkohol
Spektrofotometri 98,0 till 102 % (lambda max 259 nm, pH 7) molarabsorptivitet 15400 +/-2 %, på torr basis
Transmittans 98 % (c=0,5, H2O, 430 nm) 1 cm cellmin.
Formel vikt 267.23
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.