Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Adenosin, 99 %
Produktkod. 11449692
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449692 50 g 50g
11439692 10 g 10g
11459692 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449692 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A10781.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.32 SEK
    1508.65 SEK / 50g
    Save 171.67 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 58-61-7 | C10H13N5O4 | 267,25 g/mol
Adenosin fungerar som en nukleotid. Det spelar också en viktig roll i regleringen av blodflödet till olika organ genom vasodilatation. Det är aktivt involverat i biokemiska processer, såsom energiöverföring som adenosintrifosfat och adenosindifosfat. Vidare används det i medicin specifikt som ett antiarytmiskt medel för att behandla ett antal supraventrikulära takykardier. Det används för att främja förtjockning av hår för personer med tunt hår.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i vatten, ammoniumhydroxid och dimetylsulfoxid. Olösligt i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-61-7
Molekylformel C10H13N5O4
Molekylvikt (g/mol) 267.25
MDL-nummer MFCD00005752
InChI-nyckel OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Synonym adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroximetyl)oxolan-3,4-diol
LEDER NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine
Smältpunkt 234 °C till 237 °C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 50 g
Beilstein 93029
Merck Index 14,153
Löslighetsinformation Löslig i vatten, ammoniumhydroxid och dimetylsulfoxid. Olöslig i etanol.
Formel vikt 267.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.