Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adenosine |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 2,09 g/cm3 |
| Analysprocentintervall | 99.80% |
| Kvantitet | 1 kg |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroximetyl)oxolan-3,4-diol |
| Formel vikt | 267.2 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |