Läs mer
Adenosin, 99,8 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11388519 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388519 5 g 5g
11398519 25 g 25g
11308529 100 g 100g
11318529 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11388519 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210019905
En nukleotid som är resultatet av föreningen av en molekyl socker - d-ribos - med en bas, l-adenin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-61-7
Molekylformel C10H13N5O4
Molekylvikt (g/mol) 267.25
MDL-nummer MFCD00005752
InChI-nyckel OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Synonym adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
LEDER NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine
Färg Vitt
Densitet 2.09g/cm3
Analysprocentintervall 99.80%
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroximetyl)oxolan-3,4-diol
Formel vikt 267.2
Fysisk form Kristallint pulver