Läs mer
Adenosine A1R Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Produktkod. 18798952 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18798952 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18798952 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB300549AF532
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Adenosine A1R Polyclonal antibody specifically detects Adenosine A1R in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Adenosine A1R
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 532
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias adenosine A1 receptor, ADORA 1, RDC7adenosine receptor A1
Värd art Rabbit
Immunogen Synthetic peptide corresponding to residues C(309) Q P K P P I D E D L P E E K A E D(326) of rat Adenosine Receptor A1.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis, GPCR, Growth and Development, Immunology, Innate Immunity, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Vision
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 134
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG