missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Adenosine A2b R Antibody (2683F), PerCP, Novus Biologicals™

Produktkod. 18046035 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18046035 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18046035 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB104442C

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Monoclonal Antibody

Adenosine A2b R Monoclonal antibody specifically detects Adenosine A2b R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Adenosine A2b R
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 2683F
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias adenosine A2b receptor, adenosine receptor A2b, ADORA2
Värd art Rabbit
Immunogen Human Adenosine A2b R synthetic peptide, Accession # NP_000667
Reningsmetod Protein A or G purified from cell culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 136
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.