Läs mer
Adenosine A2b R Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 4 publications
2115.00 SEK - 5600.00 SEK
Specifikationer
Antigen Adenosine A2b R
Koncentration 1 mg/mL
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18633357
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-41312-0.025mg
0.025 mg
2115.00 SEK
0.03mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18745663
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-41312
0.1 mg
5600.00 SEK
0.10mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Adenosine A2b R Polyclonal specifically detects Adenosine A2b R in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
Adenosine A2b R
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human, Mouse, Rat
adenosine A2b receptor, adenosine receptor A2b, ADORA2
ADORA2B
IgG
Affinity Purified
41 kDa
1 mg/mL
Polyclonal
Rabbit
GPCR
PBS with 0.02% Sodium Azide
136
Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human ADORA2B. The immunogen is located within the last 50 amino acids of ADORA2B. Amino Acid Squence: QADVKSGNGQAGVQPA
Primary
At least two isoforms of ADORA2B are known to exist; this antibody will detect both isoforms. ADORA2B antibody is predicted to not cross-react with ADORA2A.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer