Läs mer
Adenosine A2b R Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Produktkod. 18729822 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18729822 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18729822 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP241312UV
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Adenosine A2b R Polyclonal antibody specifically detects Adenosine A2b R in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Adenosine A2b R
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias adenosine A2b receptor, adenosine receptor A2b, ADORA2
Värd art Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human ADORA2B. The immunogen is located within the last 50 amino acids of ADORA2B. Amino Acid Squence: QADVKSGNGQAGVQPA
Reningsmetod Peptide affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 136
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG