Läs mer
Adenosine deaminase, MedChemExpress
Beskrivning
Adenosine deaminase is an enzyme that catalyzes the irreversible deamination of adenosine and 2'-deoxyadenosine to inosine and 2'-deoxyinosine, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adenosine deaminase |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 9026-93-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| LEDER | [Adenosine deaminase] |
| Kvalitet | Research |