Läs mer
Adenosin EP förorening F (cytarabin EP förorening B), Mikromol™
Produktkod. 30049780
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049780 25 mg
17950055 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049780 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0784.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Adenosin EP Förorening F (Cytarabin EP Förorening B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uridine
CAS 58-96-8
Analyt- eller komponentnamn Uridine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H12 N2 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-β-D-Ribofuranosylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (Uridine), 1-beta-D-Ribofuranosylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Adenosine Imp. F (EP), Uridine, SKF-22425, CCI 11245, 24X57, Nelarabine related, Adenosine Impurity F, Cytarabine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 244.2
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 244,0695 g/mol