Läs mer
Adenosin, LoGiCal
Produktkod. 30461886
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461886 10 mg
1 options
Produktkod. 30461886 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0784.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Adenosin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine
CAS 58-61-7
Analyt- eller komponentnamn Adenosine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H13 N5 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Adenosine, Adenine riboside, Adenocard, Adenocor, Adenogesic, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-
InChI formel InChI=1 S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18 H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
LEDER Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3 O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3 O
IUPAC-namn (2 R,3 R,4 S,5 R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymetyl)oxolane-3,4-diol
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 267.24
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 267,0968 g/mol