Läs mer
Adenosin, Mikromol™
Beskrivning
Adenosin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adenosine |
| CAS | 58-61-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Adenosine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C10 H13 N5 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Adenosine, Adenine riboside, Adenocard, Adenocor, Adenogesic, Adenoscan, Adrekar, Boniton, D-Adenosine, Myocol, NSC 7652, Nucleocardyl, Riboadenosine, Sandesin, PN: WO2007053194 SEQID: 49 claimed sequence, 26: PN: WO2007053194 SEQID: 49 claimed sequence, 27: PN: WO2007053194 SEQID: 49 claimed sequence, 9-beta-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-amine, 9-beta-D-Ribofuranosyladenine, 9H-Purin-6-amine, 9-beta-D-ribofuranosyl-, beta-Adenosine, beta-D-Adenosine, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranoside, adenine-9 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| LEDER | Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymetyl)oxolane-3,4-diol |
| Visa mer |