Läs mer
Adenosine monophosphate, MedChemExpress
Produktkod. 16472019
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16472019 1 g
1 options
Produktkod. 16472019 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0181
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
MedChemExpress Adenosine monophosphate is a key cellular metabolite regulating energy homeostasis and signal transduction.
Adenosine monophosphate is a key cellular metabolite regulating energy homeostasis and signal transduction.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Adenosine monophosphate
CAS 61-19-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H14N5O7P
Kvantitet 1 g
Synonym AMP
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (48.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.67 mg/mL (4.81 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=P(O)(OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O)O)O
Molekylvikt (g/mol) 347.22
Formel vikt 347.22
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism