Läs mer
Adenosin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11450096 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450096 5 g 5g
11465236 25 g 25g
11480426 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450096 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219980305
Består av en adeninmolekyl fäst till en ribossockermolekyldel via enβ -N9-glykosidbindning. Adenosin, MP Biomedicals är en purinukleosid som är en endogen neurotransmittor vid adenosinreceptorer.
  • Kardioskyddande effekter kan relatera till aktivering av A1-adenosinreceptorer och det används för behandling eller förebyggande av hjärtarytmier (oregelbunden hjärtrytm)
  • De blodplättsdämpande och antiinflammatoriska effekterna av adenosin verkar förmedlas via A2 adenosinreceptorn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-61-7
Molekylformel C10H13N5O4
Molekylvikt (g/mol) 267.25
MDL-nummer MFCD00005752
InChI-nyckel OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Synonym adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroximetyl)oxolan-3,4-diol
LEDER NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Specifikationer
Smältpunkt 233°C to 238°C
Kvantitet 5 g
Optisk rotation −68.0° to −72.0° (c=2, NaOH 1:20)
Formel vikt 267.2
Procent renhet 99.0 to 101.0%
Kvalitet USP
Fysisk form Pulver