Läs mer
Adenosin, MP Biomedicals
Produktkod. 11421145 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421145 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11421145 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219980380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3435.00 SEK
    3271.61 SEK / 100g
    Save 163.39 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
  • Adenosin används för topikal behandling av fotsår vid diabetes mellitus och används även för behandling eller förebyggande av hjärtarytmier (oregelbunden hjärtrytm)
  • Det används för att orsaka vidgning av blodkärlen
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ADENOSINE
CAS 58-61-7
Smältpunkt 233 °C till 238 °C
Färg Vitt
Molekylformel C10H13N5O4
Linjär formel C10H13N5O4
MDL-nummer MFCD00005752
Kvantitet 100 g
Synonym adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
InChI-nyckel OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
LEDER NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroximetyl)oxolan-3,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 267.25
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
Formel vikt 267.2
Kvalitet USP
Fysisk form Pulver