Beskrivning
Adenovirus Expression Medium (AEM) rekommenderas för tillväxt av PER.C6™ celler i suspension och för produktion av virus och virala vektorer i dessa celler. Det är ett fritt cellodlingsmedium av animaliskt ursprung utan komponenter som är direkt härledda från mänskliga eller animaliska källor. Varje lot av AEM prestandatestas för celltillväxt med PER.C6™ celler och AEM har kvalificerats för att producera adenovirus och influensavirus. Det stöder också HEK 293 celltillväxt. Glutamin eller GlutaMAX™ -I-tillskott krävs.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | 293 (HEK), 293 (E1), PER.C6 |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | N-Terminal Fusion Kit |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Utan tillsatser | Inget glutamin |
| Produktlinje | Gibco |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Innehåll och lagring | Förvara vid °2 C till °8 C, i mörker. |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostisk användning eller direkt administrering till människor eller djur.