Läs mer
Invitrogen™ Adenylate Cyclase 5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
1556.00 SEK - 4575.00 SEK
Specifikationer
Antigen Adenylate Cyclase 5
Koncentration 0.5 mg/mL
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17793664
Visa dokument
Invitrogen™
PA5122271
20 μL
1556.00 SEK
20µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17783664
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Invitrogen™
PA5122270
100 μL
4575.00 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This gene encodes a member of the membrane-bound adenylyl cyclase enzymes. Adenylyl cyclases mediate G protein-coupled receptor signaling through the synthesis of the second messenger cAMP. Activity of the encoded protein is stimulated by the Gs alpha subunit of G protein-coupled receptors and is inhibited by protein kinase A, calcium and Gi alpha subunits. Single nucleotide polymorphisms in this gene may be associated with low birth weight and type 2 diabetes. Alternatively spliced transcript variants that encode different isoforms have been observed for this gene. [provided by RefSeq, Dec 2010].
Specifikationer
Specifikationer
Adenylate Cyclase 5
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
O95622
111
Gly167-Glu385 (Accession O95622), with N-terminal His Tag.
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
ADCY5
0.5 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
AC5; Adcy5; adenylate cyclase 5; adenylate cyclase type 5; Adenylate cyclase type V; adenylyl cyclase 5; adenylyl cyclase type V; ATP pyrophosphate-lyase 5; AW121902; FDFM
ADCY5
IgG
Antigen affinity chromatography, Protein A
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer