missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Adenylate Cyclase 8 Antibody (ADCY8/7341), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24064DL594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Adenylate Cyclase 8 Monoclonal antibody specifically detects Adenylate Cyclase 8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Adenylate Cyclase 8 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| AC8, ADCY3, adenylate cyclase 8 (brain), adenylate cyclase type 8, Adenylate cyclase type VIII, Adenylyl cyclase 8, adenylyl cyclase-8, brain, ATP pyrophosphate-lyase 8, Ca(2+)/calmodulin-activated adenylyl cyclase, EC 4.6.1.1, HBAC1 | |
| Recombinant fragment (around aa1-200) of human Adenylate Cyclase 8 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 114 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| ADCY8/7341 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering