Läs mer
Abcam Adenylat cyklasaktivitetsanalys
Produktkod. 32115688 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 100 tester
Produktkod. Kvantitet
32115688 1 x 100 tester
1 options
Produktkod. 32115688 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab3236081x100Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Mät adenylatcyklasaktivitet på 1 timme 15 minuter i cell-/vävnadsextrakt med adenylatcyklasaktivitetsanalys AB323608. Känslighet <0,02 mU. Användning med mikroplatta.
Mät adenylatcyklasaktivitet på 1 timme 15 minuter i cell-/vävnadsextrakt med adenylatcyklasaktivitetsanalys AB323608. Känslighet <0,02 mU. Användning med mikroplatta.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 1 x 100 tester
Regulatorisk status RUO