Läs mer
Beschreibung
Adenylate Kinase 1 Polyclonal antibody specifically detects Adenylate Kinase 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Adenylate Kinase 1 |
| Användningsområden | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | FITC |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | adenylate kinase 1, adenylate kinase isoenzyme 1, AK 1, ATP-AMP transphosphorylase 1, EC 2.7.4, EC 2.7.4.3, Myokinase |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-194 of human Adenylate Kinase 1 (NP_000467.1).,, Sequence:, MEEKLKKTKIIFVVGGPGSGKGTQCEKIVQKYGYTHLSTGDLLRSEVSSGSARGKKLSEIMEKGQLVPLETVLDMLRDAMVAKVNTSKGFLIDGYPREVQQGEEFERRIGQPTLLLYVDAGPETMTQRLLKRGETSGRVDDNEETIKKRLETYYKATEPVIAFYEKRGIVRKVNAEGSVDSVFSQVCTHLDALK |
| Reningsmetod | Affinity purified |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?