Läs mer
3M™ Adflo™ Litiumjonbatteri
Produktkod. 15780008 Handla allt 3M Produkter
Change view
Batteritid:
7 till 9 timmar.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Batteritid Förpackningsstorlek
15780008 7 till 9 timmar. Varje
1 options
Produktkod. 15780008 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100166697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16295.00 SEK
    10585.04 SEK / Paket med 1
    Save 5709.96 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026
3M™ Adflo™ Litiumjonbatteri gör Adflo™ Powered Air Respirator ännu lättare och balanserad för större komfort under hela skiftet.
  • Med rätt typ av filter, Adflo andningsskydd skyddar dig effektivt mot både partiklar och gaser - allt i ett system. Gasfilter säljs som separata tillbehör
  • Inbyggt ett litiumjonbatteri, vilket gör turbon nästan 20 % lättare i vikt
  • För att ta bort obehaglig lukt kan ett luktfilter läggas till (behövs inte om ett gasfilter är installerat) - säljs separat
  • Luftflödet är alltid en konstant nominell hastighet på 170 L per minut, oavsett batteriets laddning eller partikelbelastningen i filtret
  • För varma, fuktiga jobb kan du öka luftflödet till 200 L per minut genom att helt enkelt trycka på ON-knappen en andra gång
  • Det lätta litiumjonbatteriet laddas helt på 4,5 timmar och har en drifttid på 7-9 timmar. Om du vill förlänga drifttiden finns det ett kraftigt batterialternativ
  • För att beställa ett komplett svetshjälmssystem, välj först headtop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 7 till 9 timmar.
Batterityp litiumjon
Certifikat och efterlevnad EN 12941
Produkttyp PARP Air Source
Inkluderar Partikel HE-filter