Läs mer
3M™ Adflo™ Gnistfångare, 836000
Produktkod. 15739647 Handla allt 3M Produkter
Change view
Kategori: Svetsdelar och tillbehör, modell: 83 60 00
Produktkod.
15739647 Kategori: Svetsdelar och tillbehör, modell: 83 60 00
1 options
Produktkod. 15739647 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000028010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00 SEK
    137.97 SEK / Paket med 1
    Save 100.03 SEK
    42% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Ersättningsgnistfångare förhindrar att gnistor kommer in i filaren. För användning med Adflo™ motordrivet andningsskydd.
  • Kontrollera din gnistfångare regelbundet och bedöm för eventuella skador
  • Byt omedelbart om någon skada är uppenbar
  • Kontrollera utrustningen regelbundet för att öka livslängden
  • Äkta 3M Åtföljande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart