missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress ADH-1 trifluoroacetate

Produktkod. 16458427
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16458427 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16458427 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY13541A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress ADH-1 trifluoroacetate is an N-cadherin antagonist, which inhibits N-cadherin mediated cell adhesion.

Specifikationer

Renhet 95.0%
CAS 1135237-88-5
Innehåll och lagring Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Molekylvikt (g/mol) 684.71 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : ≥ 43 mg/mL (62.80 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (48.68 mM∣Need ultrasonic)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.