Läs mer
MedChemExpress ADH-1
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.06% |
| CAS | 229971-81-7 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Molekylvikt (g/mol) | 570.69 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 250 mg/mL (438.07 mM∣Need ultrasonic) |