Läs mer
BTX™ Vidhäftande cellelektroder
Inkluderar:
Cellelektrod och 450204-kabel
Endast cellelektroder
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Speciellt utformad för att elektroporera odlade monolager av celler på lamininbelagda filter eller på 12 mm polykarbonat eller polyester transwell filterenheter (0,4 mm porstorlek)
- Kan direkt elektroporera vidhäftande celler såsom humana hornhinnekeratocyter, Caco-2, tandmassaceller, NC65 och BCEC och MDCK-celler
- Består av två parallella plattelektroder, 7 x 19 mm med 5 mm mellanrum mellan plattorna
- Varje plattelektrod har en 0,3 mm höjd isolerad fot i båda ändarna av botten
- Kompatibel med BTX™ System som t.ex Gemini X2 och ECM™ 2001+
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Däggdjurscelltransfektioner, växt- och jästtillämpningar och direkt elektroporering på vidhäftande celler som antingen växer på Transwell Filter eller täckglas, eller direkt på monolager utan avbrott |
| För användning med (utrustning) | ECM™ 830, ECM™ 2001+, Legacy ECM™ 2001, Gemini X2 |
| Produktlinje | BTX Electroporation |
| Produkttyp | Tillbehör för elektroporering |
| Spänning | 300 V |
| Beskrivning | Vidhäftande cellelektrod, 5 mm mellanrum |
| Fälttyp | Homogen |
| Inkluderar | Endast cellelektroder |
| Pulslängdsområde | 1μ sek. till 35 msek. |
| Kvantitet | 1 st |
| Visa mer |