Läs mer
Cole-Parmer™ Autoklavtejp
Produktkod. 11883282 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 mx 25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11883282 12 mx 25 mm Varje
1 options
Produktkod. 11883282 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0827762
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vet att din labware är autoklaverad med denna autoklavtejp. Cole-Parmer™ Autoklavtejp visar en mörkfärgad diagonal efter att ha autoklaverats vid 121 C °i 15 minuter. Självhäftande baksida fastnar på glas, tyg eller metall.
Crepetejp dras lätt av från ytor och lämnar inga rester.
Specifikationer
Mått (L x B) 12 mx 25 mm
Temperatur (metrisk) 121 °C
Funktioner Crepe-tejp visar en mörk färgad diagonal efter att ha autoklaverats vid °250 F (121 °C) i 15 min.
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringstid 15 min.