Läs mer
Färgkodad högupplöst pH-buffert, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 ml
pH:
10,00
4
4,00
7
7,00
Dimensione della confezione:
500ml
Varje
Descrizione
- Färgade pH-buffertlösningar
- Hög upplösning
- Testad vid 20 °C eller 25 °C
- Certifierad av ’Reagecons ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
- NIST spårbart
- Presenteras i olika förpackningsstorlekar
Specifica
Specifica
| Smältpunkt | 0 °C |
| Färg | Rött |
| pH | 4 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto