Beskrivning
- Färgade pH-buffertlösningar
- Hög upplösning
- Testad vid 20 °C eller 25 °C
- Certifierad av ’Reagecons ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
- NIST spårbart
- Presenteras i olika förpackningsstorlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 0 °C |
| Färg | Gult |
| pH | 7,00 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| Odör | Kännetecken |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |