Läs mer
Färgkodad högupplöst pH-buffert, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 15214643 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 ml
pH:
10,00
4
4,00
7
7,00
Förpackningsstorlek:
500ml
Varje
Produktkod. 15214643
Brand: Reagecon H70525C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd färgkodade pH-buffertar för enkel användning. Reagecon™ Färgkodade högupplösta pH-buffertar är testade vid antingen 20 °C eller 25 °C och är certifierade och NIST spårbart.
  • Färgade pH-buffertlösningar
  • Hög upplösning
  • Testad vid 20 °C eller 25 °C
  • Certifierad av ’Reagecons ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
  • NIST spårbart
  • Presenteras i olika förpackningsstorlekar
Specifikationer
Smältpunkt 0 °C
Färg Gult
pH 7
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml