Läs mer
Färgkodad högupplöst pH-buffert, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 ml
pH:
10,00
4
4,00
7
7,00
Förpackningsstorlek:
500ml
Varje
Beskrivning
- Färgade pH-buffertlösningar
- Hög upplösning
- Testad vid 20 °C eller 25 °C
- Certifierad av ’Reagecons ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
- NIST spårbart
- Presenteras i olika förpackningsstorlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 0 °C |
| Färg | Blått |
| pH | 10,00 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| Odör | Characteristic |
| Löslighetsinformation | Fully miscible in water |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- BUFFER SOLUTION pH 10.000 ± 0.010 @ 20°C
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Boric Acid, DisodiumSalt