Läs mer
Shamrock™ Självhäftande autoklavindikatortejp
Product Code. 11720474
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 st
Unit Size:
12m
Product Code. Kvantitet Unit Size
11720474 1 st 12m
1 options
Product Code. 11720474 Supplier Shamrock™ Supplier No. SIL101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    671.00 SEK
    192.03 SEK / 12m
    Save 478.97 SEK
    71% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Indikerar slutförandet av normal ångsterilisering. Shamrock™ Självhäftande autoklavindikatortejp är mångsidig och accepterar handskrivna noteringar - kan användas för att försegla och identifiera laboratoriematerial före och efter bearbetning.
  • Beständig mot vatten, olja och syra
  • “Steriliserad” visas efter att ha nått 121 °C
  • För användning i autoklaver
Specifications
För användning med (applikation) För sterilisering i Poupinel eller i autoklav
För användning med (utrustning) Poupinel eller i autoklav
Längd (metrisk) 12 m
Produkttyp Självhäftande autoklavindikatortejp
Temperatur (metrisk) 121 °C
Funktioner Med indikator, Beständig mot vatten, olja och syra
Kvantitet 1 st
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringstid 15 min.
Steriliseringsmetod Poupinel eller i autoklav