Läs mer
ITW Chemische Produkte™ CleanStep™ Självhäftande renrumsmattor
Produktkod. 11555325 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grå
Grå
Vitt
Kvantitet:
30-lager
60 lager
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet unitSize
11555325 Blått 60 lager Paket med 4
11595315 Grå 30-lager Paket med 8
11565325 Grå 60 lager Paket med 4
11585315 Vitt 60 lager Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11555325 Leverantör ITW Chemische Produkte™ Leverantörsnummer AMA184682B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2695.00 SEK
    2276.42 SEK / Paket med 4
    Save 418.58 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska kontamineringen i områden med hög trafik. ITW Chemische CleanStep™ Självhäftande renrumsmattor är konstruerade med antingen 30 eller 60 lager. Varje löstagbart ark har en konsekvent självhäftande beläggning utformad för att fånga partiklar och förhindra överföring.
  • Designad för att fånga upp partiklar från fot- och hjulburen trafik innan de går in i renrum eller kontrollerade miljöer
  • Tillhandahåll en bärbar lösning för föroreningskontroll
  • Kan användas med eller utan ramar (säljs separat)
  • Innehåller antimikrobiella konserveringsmedel som förhindrar mikrobiell tillväxt
  • Konsekvent självhäftande beläggning på varje lager av 30 och 60 lager mattor
  • Möjliga applikationer inkluderar ingångspunkter för renrum och kritiska miljöer, klädrum eller förrum på marknaderna för halvledare, bioteknik, medicintekniska produkter, farmaceutisk bearbetning, flyg- och bilindustrin
Specifikationer
Mått (L x B) 18 x 46 tum
Kvantitet 60 lager
Färg Blått
Material Polyeten