Läs mer
ITW Chemische Produkte™ CleanStep™ Självhäftande renrumsmattor
Produktkod. 11565325 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Färg:
Grå
Vitt
Kvantitet:
60 lager
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet unitSize
11565325 Grå 60 lager Paket med 4
11585315 Vitt 60 lager Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11565325 Leverantör ITW Chemische Produkte™ Leverantörsnummer AMA184682G
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska kontamineringen i områden med hög trafik. ITW Chemische CleanStep™ Självhäftande renrumsmattor är konstruerade med antingen 30 eller 60 lager. Varje löstagbart ark har en konsekvent självhäftande beläggning utformad för att fånga partiklar och förhindra överföring.
  • Designad för att fånga upp partiklar från fot- och hjulburen trafik innan de går in i renrum eller kontrollerade miljöer
  • Tillhandahåll en bärbar lösning för föroreningskontroll
  • Kan användas med eller utan ramar (säljs separat)
  • Innehåller antimikrobiella konserveringsmedel som förhindrar mikrobiell tillväxt
  • Konsekvent självhäftande beläggning på varje lager av 30 och 60 lager mattor
  • Möjliga applikationer inkluderar ingångspunkter för renrum och kritiska miljöer, klädrum eller förrum på marknaderna för halvledare, bioteknik, medicintekniska produkter, farmaceutisk bearbetning, flyg- och bilindustrin
Specifikationer
Mått (L x B) 18 x 46 tum.
Kvantitet 60 lager
Färg Grå
Material Polyeten