Läs mer
ITW Chemische Produkte™ CleanStep™ Självhäftande renrumsmattor
Produktkod. 11595315 Handla allt Texwipe Produkter
Färg:
Blått
Grå
Grå
Vitt
Kvantitet:
30 lager
60 lager
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 8
Produktkod. 11595315
Brand: ITW Chemische Produkte™ AMA184681G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Minska kontamineringen i områden med hög trafik. ITW Chemische CleanStep™ Självhäftande renrumsmattor är konstruerade med antingen 30 eller 60 lager. Varje löstagbart ark har en konsekvent självhäftande beläggning utformad för att fånga partiklar och förhindra överföring.
  • Designed to capture particulates from foot and wheel borne traffic prior to entry into cleanrooms or controlled environments
  • Provide a portable contamination control solution
  • Can be used with or without frames (sold separately)
  • Contain anti-microbial preservatives that prevent microbial growth
  • Consistent adhesive coating on each layer of 30 and 60 layer mats
  • Possible applications include cleanroom and critical environment entry points, gowning rooms or anterooms in the semiconductor, biotechnology, medical device, pharmaceutical processing, aerospace, and automotive markets
Specifikationer
Mått (L x B) 18 x 46 in.
Kvantitet 30 lager
Färg Grå
Material Polyethylene