Läs mer
Kartell™ Självhäftande etiketter
Färg:
Blått
Klart
Orange
Svart
Visa text:
Dist. Vatten
Etanol
Etylacetat
Kloroform
Metanol
Metylenklorid
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- För användning med tvättflaskor och plast- eller glasreagensflaskor, enligt rekommendationerna av NFPA (National Fire Protection Agency)
- Komplett med riskbedömningsnummer, rekommendationer för användning och särskilda meddelanden som visas i reagenskataloger
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Transparent med färgad text |
| Färg | Svart |
| Visa text | Kloroform |
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Mått (LxB) | 130 x 35 mm |