Learn More
Thermo Scientific™ Självhäftande mattor för Solaris™ Open Air Shakers& Temperaturkontrollerade shakers, och MaxQ™ 6000 shakers
Code produit 17811895 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Produkttyp:
Hög adhesionsmatta
Matta med låg vidhäftning
Självhäftande matta
Mått (L x B):
200 x 200 mm
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
280 x 170 mm
Conditionnement:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Produkttyp Mått (L x B) unitSize
17811895 Matta med låg vidhäftning 200 x 200 mm -
17811905 Matta med låg vidhäftning 280 x 170 mm -
17881885 Hög adhesionsmatta 200 x 200 mm -
17861905 Hög adhesionsmatta 280 x 170 mm -
11706449 Självhäftande matta 23 x 23 cm (9 x 9 tum) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17811895 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75004111
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mixa och matcha Thermo Scientific™ Solaris™ shaker Universalklämmor för att passa individuella behov i laboratoriet. Självhäftande mattor är kompatibla med alla Thermo Scientific™ Solaris och MaxQ plattformar och kan skäras till
Mixa och matcha Thermo Scientific™ Solaris™ shakertillbehör för att passa individuella behov i laboratoriet. Självhäftande mattor är kompatibla med alla Thermo Scientific™ Solaris och MaxQ plattformar och kan skäras till.
Mixa och matcha Thermo Scientific™ Solaris™ shakertillbehör för att passa individuella behov i laboratoriet. Självhäftande mattor är kompatibla med alla Thermo Scientific™ Solaris och MaxQ plattformar.
  • Självhäftande mattor kan skäras till valfri storlek
  • Lämplig för användning med behållare med bred, platt botten, såsom flaskor, mediaflaskor, mikrotallrikar, petriskålar och bägare
  • Mattor med låg vidhäftning är transparenta och passar alla kärl upp till max 200 rpm*
  • Högvidhäftningsmattor är svarta ogenomskinliga och passar alla kärl upp till max 400 rpm*
  • Det rullande applikatorverktyget är utformat för att hjälpa till att pressa ner de självhäftande mattorna till plattformen
*Den maximala hastigheten beror på typen av kärl, som kännetecknas av storlek, form, bottenform, material, ytjämnhet och renhet. Du måste utvärdera dessa parametrar till bestämma de optimal val av matta för din ansökan före använda shakern. Ytterligare riktlinjer för rengöring, installation och användning finns i Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker Series bruksanvisning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttyp Matta med låg vidhäftning
Mått (L x B) 200 x 200 mm
Beskrivning ''2 Low'' vidhäftningsmatta (en enda matta)
För användning med (utrustning) Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 Shakers, MaxQ 416 HP Shakers
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.