Läs mer
Thermo Scientific™ Självhäftande mattor för Solaris™ Open Air Shakers& Temperaturkontrollerade shakers, och MaxQ™ 6000 shakers
Produktkod. p-7229318 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Matta
Självhäftande matta
Mått (L x B):
200 x 200 mm
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
280 x 170 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17811895
Brand: Thermo Scientific™ 75004111
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mixa och matcha Thermo Scientific™ Solaris™ shaker Universalklämmor för att passa individuella behov i laboratoriet. Självhäftande mattor är kompatibla med alla Thermo Scientific™ Solaris och MaxQ plattformar och kan skäras till
Mixa och matcha Thermo Scientific™ Solaris™ shakertillbehör för att passa individuella behov i laboratoriet. Självhäftande mattor är kompatibla med alla Thermo Scientific™ Solaris och MaxQ plattformar och kan skäras till.
Mixa och matcha Thermo Scientific™ Solaris™ shakertillbehör för att passa individuella behov i laboratoriet. Självhäftande mattor är kompatibla med alla Thermo Scientific™ Solaris och MaxQ plattformar.
  • Självhäftande mattor kan skäras till valfri storlek
  • Lämplig för användning med behållare med bred, platt botten, såsom flaskor, mediaflaskor, mikrotallrikar, petriskålar och bägare
  • Mattor med låg vidhäftning är transparenta och passar alla kärl upp till max 200 rpm*
  • Högvidhäftningsmattor är svarta ogenomskinliga och passar alla kärl upp till max 400 rpm*
  • Det rullande applikatorverktyget är utformat för att hjälpa till att pressa ner de självhäftande mattorna till plattformen
*Den maximala hastigheten beror på typen av kärl, som kännetecknas av storlek, form, bottenform, material, ytjämnhet och renhet. Du måste utvärdera dessa parametrar till bestämma de optimal val av matta för din ansökan före använda shakern. Ytterligare riktlinjer för rengöring, installation och användning finns i Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker Series bruksanvisning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Självhäftande matta
Mått (L x B) 200 x 200 mm
Beskrivning ''2 Low'' vidhäftningsmatta (en enda matta)
För användning med (utrustning) Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperaturkontrollerade shakers, MaxQ 6000 Shakers, MaxQ 416 HP Shakers