Beskrivning
- Mångsidig: Designad för ett brett spektrum av applikationer som märkningsutrustning, kretskort, panelkomponenter och streckkoder
- Tuff: Konstruerad för att tåla nötning, extrema temperaturer och lösningsmedel som alkohol, olja och vatten
- Lim: Tillverkad med ett permanent akryllim som fäster på grova, släta och pulverlackerade plana ytor
- Certifierad: UL erkänd enligt UL969, CSA till C22.2 No.0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady handhållen etikettskrivare
- För materialspecifika prestanda och egenskaper, se det tekniska databladet (TDS)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd enligt UL969, CSA till C22.2 No.0.15-95, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning, tråd- och kabelmärkning |
| För användning med (utrustning) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Visa mer |