Läs mer
Thermo Scientific™ Självhäftande PCR-plattfolier
Produktkod. 10130853
Change view
Kvantitet:
100 ark
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10130853 100 ark Paket med 100
1 options
Produktkod. 10130853 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0626
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1128.00 SEK
    936.65 SEK / Paket med 100
    Save 191.35 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Thermo Scientific™ ABgene Självhäftande PCR-plattatätningar ger en effektiv och bekväm förseglingsmetod för PCR- och qPCR-applikationer.
Thermo Scientific™ Självhäftande PCR-plattatätningar ger en effektiv och bekväm förseglingsmetod för PCR- och qPCR-applikationer.
Höjdpunkter
  • Klar för provbesiktning
  • Starkt lim förhindrar avdunstning under termisk cykling eller provlagring
  • Inga klibbiga rester på plattan när förseglingen dras av
  • Ändflikar för enkel applicering och borttagning av tätning
  • Rekommenderas för användning i kombination med en cykler som har ett skruv- eller clip-down lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Silver
Beskrivning Avdragbar självhäftande PCR-folie
Material Aluminium
Kvantitet 100 ark
Produkttyp Film, tätning eller applikator
Lim Självhäftande folieförsegling
Genomstickningsbar Ja
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +120 °C
Plattkompatibilitet 96/384-brunnars tallrik