Läs mer
Thermo Scientific™ Självhäftande PCR-plattatätningar
Produktkod. 11570274
Change view
Kvantitet:
100 ark
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11570274 100 ark Paket med 100
1 options
Produktkod. 11570274 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0558
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Thermo Scientific™ ABgene Adhesiva PCR-plattätningar ger en effektiv och bekväm förseglingsmetod för PCR-applikationer.
Höjdpunkter
  • Klar för provbesiktning
  • Starkt lim förhindrar avdunstning under termisk cykling eller provlagring
  • Inga klibbiga rester på plattan när förseglingen dras av
  • Ändflikar för enkel applicering och borttagning av tätning
  • Rekommenderas för användning i kombination med en cykler som har ett skruv- eller clip-down lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Beskrivning Avdragbar självhäftande PCR-film
Antal per förpackning 100
Kvantitet 100 ark
Produkttyp Film, tätning eller applikator
Lim Lim Clear Seal
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +120 °C
Plattkompatibilitet 96/384-brunnars tallrik