Läs mer
Thermo Scientific™ ABsolute qPCR platttätningar
Produktkod. 12144741
Change view
Kvantitet:
50 sigill
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12144741 50 sigill Paket med 50
1 options
Produktkod. 12144741 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB1170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1356.00 SEK
    1193.65 SEK / Paket med 50
    Save 162.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ ABgene Självhäftande PCR-plattatätningar ger en effektiv och bekväm förseglingsmetod för PCR- och qPCR-applikationer.
Thermo Scientific™ Självhäftande PCR-plattatätningar ger en effektiv och bekväm förseglingsmetod för PCR- och qPCR-applikationer.
Höjdpunkter
  • Klar för provbesiktning
  • Starkt lim förhindrar avdunstning under termisk cykling eller provlagring
  • Inga klibbiga rester på plattan när förseglingen dras av
  • Ändflikar för enkel applicering och borttagning av tätning
  • Rekommenderas för användning i kombination med en cykler som har ett skruv- eller clip-down lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Beskrivning ABsolute qPCR tätning
Antal per förpackning 50
Kvantitet 50 sigill
Produkttyp Film, tätning eller applikator
Produktlinje ABsolute
Lim Tryckkänslig optisk tätning
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +110 °C
Plattkompatibilitet 96/384-brunnars tallrik