Läs mer
Brady™ Adhesive Polyester Evacuation Panel Safety Signs
Produktkod. 11710843
Bredd (metrisk):
148 mm
200 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11710843
Brand: Brady™ 807241
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Material Polyester
Kvantitet 1 Ea.
Beskrivning Adhesive Polyester
Höjd (metrisk) 297 mm
Max. Temperatur (metrisk) 120°C
Bredd (metrisk) 148 mm
Visad text Exit and emergency exit
Produkttyp Evacuation Panel Safety Sign
Färg White on Green